Documentos Principais
Z743583
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
Sinônimo(s):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Selecione um tamanho
3840 EA
R$ 505,00
R$ 505,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
3840 EA
R$ 505,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 505,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 3840 (192 labels per sheet)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech RNBW-1100
Diâmetro
1/2 in.
cor
assorted colors
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Informações legais
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10