Documentos Principais
SAB4700750
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-c-Kit
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1284
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.422,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1284
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
104D2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 104D2 detects extracellular part of CD117 / c-Kit protooncogen.
HLDA VI; WS Code C-30.
Imunogênio
MOLM-1 megakaryocytic cells
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weina Zhang et al.
Frontiers of medicine, 13(3), 388-397 (2018-09-13)
Collaboration of c-KIT mutations with AML1-ETO (AE) has been demonstrated to induce t(8; 21) acute myeloid leukemia (AML). Targeted therapies designed to eliminate AE and c-KIT oncoproteins may facilitate effective treatment of t(8; 21) AML. Homoharringtonine (HHT) features activity against
Bao Yang et al.
Oncology letters, 14(3), 3825-3831 (2017-09-21)
Myeloid sarcoma (MS) is a localized tumor composed of premature precursors of granulocytic cells, which may occur in any organ and most commonly involves the soft tissue and musculoskeletal system. This malignancy may occur in the presence or absence of