SAB4200061
Anti-CYLD (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Cylindromatosis (turban tumor syndrome), deubiquitinating enzyme CYLD, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD, Anti-Ubiquitin specific peptidase like 2, Anti-Ubiquitin thiolesterase CYLD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~110 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using biotin / ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells overexpressing human CYLD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYLD(1540)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)