G6795
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP), N-terminal antibody, Mouse monoclonal
clone GSN24, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-GFP
Selecione um tamanho
R$ 2.595,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.595,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GSN24, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 27 kDa
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using GFP fusion proteins expressed in extracts of transfected cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)