Documentos Principais
SAB3701398
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgM (Fc5μ), F(ab′)2 fragment-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
TRITC
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.801,00
R$ 1.801,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.801,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
R$ 1.801,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Human IgM and Human Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin, Anti-Goat IgG F(c), Human IgA or Human IgG.
Imunogênio
Human IgM Fc5μ fragment
propriedades físicas
Antibody format: IgG F(ab′)2
forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Reconstituição
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)