This product is a whole antiserum. The antibody concentration varies from lot to lot and ranges from 3.0 - 5.0 mg/mL. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i1261#product-docuemntation
I1261
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.0-5.0
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Good morning, would you please provide me with an info about the precise concentration of substance I1261? Thank you in advane provide
1 answer-