SAB1412293
ANTI-OLIG2 antibody produced in mouse
clone 2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BHLHB1, OLIG2, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 34.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DSDASLVSSRPSSPEPDDLFLPARSKGSSGSAFTGGTVSSSTPSDCPPELSAELRGAMGSAGAHPGDKLGGSGFKSS
forma física
Exoneração de responsabilidade