ABN899
Anti-Olig-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olg-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: An 1:500 dilution from a representative lot detected Olig-2 in rat hindbrain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: An 1:500 dilution from a representative lot detected Olig-2 in PC12 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Olig-2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2