Documentos Principais
SAB5300407
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 1G11
Sinônimo(s):
BHLHB1, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17, bHLHe19
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.669,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Nome do produto
Monoclonal Anti-OLIG2 antibody produced in mouse, clone 1G11, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G11, monoclonal
peso molecular
32 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human OLIG2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against OLIG2
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jianghong Man et al.
Cell stem cell, 22(1), 104-118 (2017-12-05)
Tumor hypoxia is associated with poor patient survival and is a characteristic of glioblastoma. Notch signaling is implicated in maintaining glioma stem-like cells (GSCs) within the hypoxic niche, although the molecular mechanisms linking hypoxia to Notch activation have not been
Jie Qu et al.
Neural regeneration research, 18(8), 1750-1756 (2023-02-09)
Piezo1 is a mechanically-gated calcium channel. Recent studies have shown that Piezo1, a mechanically-gated calcium channel, can attenuate both psychosine- and lipopolysaccharide-induced demyelination. Because oligodendrocyte damage and demyelination occur in intracerebral hemorrhage, in this study, we investigated the role of