MABN50
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 211F1.1
Sinônimo(s):
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anticorpo antiOlig2, clone 211F1.1, clone 211F1.1, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
211F1.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Foi demonstrado que este anticorpo detecta Olig2, conforme relatado por um laboratório independente (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Análise de imunoprecipitação: Foi demonstrado que este anticorpo detecta Olig2, conforme relatado por um laboratório independente (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Neurociência
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Análise de Western Blot: 2 µg/ml deste anticorpo detectaram Olig2 em 10 µg de lisado cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lisado de cérebro de camundongo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1