Key Documents
S9125
Sigma-Aldrich
Borohidreto de sódio
~98%
Sinônimo(s):
Tetraidrodoborato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaBH4
Número CAS:
Peso molecular:
37.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
~98%
contém
~0.5% magnesium carbonate as anticaking agent
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Raffaello Mazzaro et al.
ChemistryOpen, 4(3), 268-273 (2015-08-08)
Graphene-metal composites have potential as novel catalysts due to their unique electrical properties. Here, we report the synthesis of a composite material comprised of monodispersed platinum nanoparticles on high-quality graphene obtained by using two different exfoliation techniques. The material, prepared