S7778
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Sinônimo(s):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0% (titration)
forma
powder
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
≤3% Free alkali (as NaOH)
pH
~13.0 (20 °C, 0.5 M in water)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.62 g/mL at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.023 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.035 at 260 in H2O at 0.5 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges