400866
Iron(II) oxide
−10 mesh, ≥99.6% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ferrous oxide, Iron monooxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.6% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤5% free iron
tamanho de partícula
−10 mesh
densidade
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Fe]
InChI
1S/Fe.O
chave InChI
UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.