Documentos Principais
S7324
Sigma-Aldrich
K-Strophanthin
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
composição
cymarin, ~20% HPLC
erysimoside, ~15% HPLC
helveticoside, ~10% HPLC
strophanthidin, <10% HPLC
k-β-strophanthin, ~10% HPLC
k-strophanthoside, ~40% HPLC
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)