30030
Cymarin
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
K-Strophanthidin-D-cymaroside, K-Strophanthin-α
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@H](C)[C@H]1O)O[C@H]2CC[C@]3(C=O)C4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)C4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6
InChI
1S/C30H44O9/c1-17-26(33)23(36-3)13-25(38-17)39-19-4-9-28(16-31)21-5-8-27(2)20(18-12-24(32)37-15-18)7-11-30(27,35)22(21)6-10-29(28,34)14-19/h12,16-17,19-23,25-26,33-35H,4-11,13-15H2,1-3H3/t17-,19+,20-,21+,22-,23+,25+,26-,27-,28+,29+,30+/m1/s1
chave InChI
XQCGNURMLWFQJR-ZNDDOCHDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges