S5904
Sodium metasilicate nonahydrate
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
chave InChI
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)