S5897
Sephadex® G-50
BioReagent, DNA grade, for molecular biology, fine
Selecione um tamanho
R$ 2.053,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.053,00
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
beads
técnica(s)
DNA purification: suitable
Matriz
cross-linked dextran
inchaço
1 g swells to 9-11 mL
diâmetro da esfera
20-80 μm
tamanho de poro
exclusion limit (20 bp dsDNA (rA)20)
pH
2-10
atividade externa
DNase, RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
S5897-100G′s updated product number is GE17-0573-02
Aplicação
Características e benefícios
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)