S5640
Sulfato de sódio
≥99.0%, suitable for plant cell culture
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1 g/10 mL
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1