S5011
Fosfato de sódio
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
Di-hidrogeno-ortofosfato monossódico, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in insect cell culture to adjust pH
- as a component in culture medium for pig oocyte maturation and fertilization
- as a resealing solution for electroporation
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)