Documentos
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
≥99%, liquid
Sinônimo(s):
Octadecanoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16COCl
Número CAS:
Peso molecular:
302.92
Beilstein:
639784
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
pf
21-22 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
chave InChI
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
329.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
165 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges