8.00551
Triphenyl phosphite
for synthesis
Sinônimo(s):
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
360 °C/1013 hPa (decomposes)
temperatura de transição
flash point 188 °C
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C