71496
Fosfato de sódio
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Di-hidrogeno-ortofosfato monossódico, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
aplicação(ões)
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- como uma fonte de fosfato inorgânico em meios de cultura celular.
- no preparo de solução salina tamponada com fosfato.
- no preparo de tampão fosfato em ensaio de glicose.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?