Documentos Principais
567547
Millipore
Fosfato de sódio
Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Merck USA index - 14, 8659
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubilidade
water: 10%
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorção
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Molecular biology reagent (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic (Cat. No. 567545 or 567549) in the preparation of biological buffers.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1