S5001
Butyl stearate
~99%
Sinônimo(s):
Stearic acid butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~99%
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
chave InChI
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter