Documentos Principais
W331600
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
(±)-2-Pentanol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
Selecione um tamanho
W331600-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 691,00
4 KG
R$ 2.421,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W331600-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 691,00
4 KG
R$ 2.421,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número FEMA:
3316
Beilstein:
1718819
Número CE:
Conselho da Europa nº:
4201
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.088
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
649 °F
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; oily
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
<ul>
<li><strong>Preparation and temperature-controlled morphology of helical microrods composed of supramolecular a-cyclodextrin assemblies.</strong> Research detailing the role of 2-Pentanol in the fabrication of helical microrods (Kida et al., 2023).</li>
<li><strong>Development and validation of a high-throughput headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry methodology for target and suspect determination of honey volatiles.</strong> This paper describes a method using 2-Pentanol as a key volatile for assessing the quality and authenticity of honey, enhancing food safety and quality control measures (Gialouris et al., 2023).</li>
</ul>
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
1-Pentanol ACS reagent, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
2-Butanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
294810
2-Butanol
terc-Butanol anhydrous, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
471712
terc-Butanol
1-Butanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
281549
1-Butanol
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation