Documentos Principais
S2577
Sigma-Aldrich
Streptavidin High Capacity Coated Plates
8 well strip, clear
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 462,00
R$ 462,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 462,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
R$ 462,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Nível de qualidade
tamanho
8 well
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
These streptavidin-coated high capacity plates, in 8-well strip format, use a proprietary, unique coating technology to give greater (up to ~5-fold) biotin-binding capacity than standard streptavidin-coated plates. The 8-well strip format helps to minimize waste. These clear streptavidin-coated high capacity plates, made from polystyrene, are suitable for colormetric assays, and can be used in immunoassays and ELISA. Captured proteins can also be eluted for post-capture analysis by such various methods as MALDI, SDS-PAGE, or tagging technologies (e.g. ICAT, iTRAQ, mTRAQ).
Outras notas
96-well strip plate, with 8 wells per strip.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4