Documentos Principais
S1772
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution 15%
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
esterilidade
sterile-filtered
concentração
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5