S1702
Colato de sódio
Sinônimo(s):
Ácido 3α,7α,12α-tri-hidroxi-5β-colan-24-oico, Ácido colálico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
animal
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 900-1300
número de agregação
2-3
Impurezas
Heavy Metals, Sodium deoxycholate; tested
CMC
9-15 mM (20-25°C)
HLB
18
adequação
suitable for manufacturing use
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
chave InChI
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)