A2033
Ácido algínico
Medium viscosity
Sinônimo(s):
Algina, Alginato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (brown)
forma
powder
cor
white to brown
viscosidade
≥2,000 cP, 2 %(25 °C)
solubilidade
water: 10 mg/mL, slightly hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
chave InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1