S0445
Anti-Serotonin 5-HT2B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-5-HT(2B), Anti-5-HT-2B, Anti-5-HT2B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-6 μg/mL using human brain, neurons and glia
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR2B(3357)
mouse ... Htr2b(15559)
rat ... Htr2b(29581)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade