Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤5% water (Karl Fischer)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
water: 33 % (w/w), clear, colorless
absorção
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.