Documentos
RAB0986
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine PTK2B / Protein-tyrosine Kinase 2-beta ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PTK2B(2185)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-PYK2.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials