Documentos Principais
YY2214253
Millipore
Anel de vedação do tipo O- ring, 2-251, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE O-ring
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As suas amostras de resíduos contêm substâncias voláteis, como isopropanol, acetona ou xileno? Então use o nosso sistema de filtração de resíduos perigosos ZHE (do inglês, Zero Headspace Extractor, “extrator de head space zero”), que é aprovado pela Agência de proteção ambiental dos EUA (EPA) como um aparelho para medição do procedimento de lixiviação característico de toxicidade (TCLP).
O sistema não pode pressurizar a menos que esteja completamente montado; isso elimina a possibilidade de “disparo” acidental do pistão para fora da unidade e garante uma operação segura. Escolha os modos de ventilação manual e automático.
Características e benefícios:
•Permite a pressurização do filtro sem a introdução de ar, devido ao modelo de pistão móvel
•Impede a perda de voláteis
Modos de respiro manual e automático
•O sistema não pode ser pressurizado a menos que esteja completamente montado; isso impede o “disparo” acidental do pistão para fora da unidade
Aplicações:
Teste de toxicidade do procedimento de extração (do inglês, EP) e Procedimento de lixiviação característico de toxicidade da EPA dos EUA
Sistema de resíduos perigosos
YT30090HW Sistema de resíduos perigosos ZHE Millipore
Peças sobressalentes
XX2702512 Válvula de 2 vias, NPPT de 1/8 pol, aço inoxidável
XX6700010 3 Anéis de vedação do tipo O-ring do cilindro 3
XX6700024 Válvula de ventilação/escape, 9 bar
XX6700104 Cotovelo, NPTF para M 1/4 de pol.
YT3009001 Pistão com anéis de vedação do tipo O-ring, vedação do limpador
YT3009002 Encaixe do tipo lúer NPTF 1/8 pol.
YT3009003 Anéis de vedação do tipo O-ring do pistão, vedação do limpador
YT3009013 conector Swagelok fêmea de desconexão rápida
YT3009014 conector Swagelok macho de desconexão rápida
YY2209064 Tela de suporte 90 mm, aço inoxidável
YY2209068 anel de vedação do tipo O-ring, 2-235, 90 mm, fluoroelastômero
YY2214257 Maçaneta
Acessórios
XX6700P05 Recipiente de dispensação pressurizado, 5 l
YT3009015 Seringa hermética para ZHE, 50 ml
YT3009016 Bolsa Tedlar para ZHE, 1 l
Componentes do kit de conectores
XX3002567 Adaptador NPTF a M 1/8 pol., Luer-Lok, cromado
XX6700024 Válvula de ventilação/escape, 9 bar
XX6700030 Bico de liberação rápida e acoplamento, NPTM 1/4 de pol.
XX6700125 Bocal sextavado, NPTM 1/4 de pol. 51 mm, aço inoxidável
XX6702507 Adaptador de tubos, NPTM 1/4 pol. para tubo de 1/4 pol.
XX6702508 Tubulação, D.E. 6 mm x 3 m, polipropileno
YT3009013 Conector Swagelok fêmea de desconexão rápida
YY1301015 Manômetro, 0–7 bar
YY2029348 Válvula esfera, NPTF 1/4 pol., aço inoxidável
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.