Documentos Principais
RAB0741
Sigma-Aldrich
Human THBS2 / Thrombospondin-2 ELISA Kit
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 5.181,00
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 5.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.68 ng/mL
standard curve range: 0.655-160 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... THBS2(7058)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Thrombospondin 2.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andreas W Berger et al.
Theranostics, 9(5), 1280-1287 (2019-03-15)
The most frequent malignancy of the pancreas is the pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Despite many efforts PDAC has still a dismal prognosis. Biomarkers for early disease stage diagnosis as a prerequisite for a potentially curative treatment are still missing. Novel
Shirsa Udgata et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 14(2), 223-232 (2020-10-18)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is often diagnosed too late for effective therapy. The classic strategy for early detection biomarker advancement consists of initial retrospective phases of discovery and validation with tissue samples taken from individuals diagnosed with disease, compared with