Documentos Principais
RAB1551
Sigma-Aldrich
Human Cytokeratin 8 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 3.289,00
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 3.289,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.77
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects human Cytokeratin 8. Other species not yet determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)