SRP2152
HIV Protease, His tagged,recombinant from HIV-1
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HIV_retropepsin_like, Retropepsins, cd05482, pepsin-like aspartate proteases
Selecione um tamanho
R$ 3.990,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.990,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human immunodeficiency virus 1
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~11.9 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
200 μg/mL
cor
colorless to clear
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)