Documentos Principais
RAB0666
Sigma-Aldrich
Human GCG (1-36a) / Glucagon ELISA Kit
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 4.719,00
R$ 4.719,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 4.719,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 4.719,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 150 pg/mL
standard curve range: 312.5-20000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GCG (1-36a)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Glucagon-like peptide 1 (1-36a).
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)