EZRMGIP
Rat/Mouse GIP ELISA Kit
measures and quantifies GIP levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rat/Mouse GIP (total) ELISA, This Rat/Mouse GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 104.2%
linearity: 100.8%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1