It is crucial to adhere to the instructions for the Reticulocyte Stain Protocol (R4132) precisely. 10 minutes means 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the test results may be inaccurate. The expectation is that 10 minutes was chosen to minimize the number of false positive results. Incubating the slides longer than 10 minutes is not recommended.
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Princípio
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre o estudo clínico do sangue, dos órgãos produtores de sangue e das doenças hematológicas, incluindo tratamento, prevenção e colorações e corantes usados nos testes hematológicos.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
-
Can incubation time be longer than the 10 minutes specified in the Instructions For Use? If so, for how long? Also, in general, how much time can lapse between step 1 and step 2?
1 answer-