R136
Ro 31-8220 methanesulfonate salt
solid
Sinônimo(s):
2-{1-[3-(Amidinothio)propyl]-1H-indol-3-yl}-3-(1-methylindol-3-yl)maleimide methanesulfonate salt, Bisindoylmaleimidine IX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
orange to red
solubilidade
H2O: 7.3 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3cn(CCCSC(N)=N)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H23N5O2S.CH4O3S/c1-29-13-17(15-7-2-4-9-19(15)29)21-22(24(32)28-23(21)31)18-14-30(11-6-12-33-25(26)27)20-10-5-3-8-16(18)20;1-5(2,3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12H2,1H3,(H3,26,27)(H,28,31,32);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
SAWVGDJBSPLRRB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3