G6416
GW5074
powder
Sinônimo(s):
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzyliden)-5-iodo-1,3-dihydroindol-2-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow to orange-brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)\C=C2/C(=O)Nc3ccc(I)cc23
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
chave InChI
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Informações sobre genes
human ... RAF1(5894)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)