Documentos Principais
PZ0274
Sigma-Aldrich
PF-01247324
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 6-Amino-N-methyl-5-(2,3,5-trichlorophenyl)-2-Pyridinecarboxamide, N-Methyl-6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxamide, PF 01247324, PF-1247324
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10Cl3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
330.60
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
chave InChI
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
In humans, PF-01247324 [6-amino-5-(2, 3, 5-trichloro-phenyl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide] prevents native tetrodotoxin-resistant (TTX-R) currents in dorsal root ganglion (DRG) neurons.
PF-01247324 is an orally bioavailable, selective and potent NaV1.8 channel blocker that inhibits that exhibits analgesic efficacy in rodent behavioral models of pain.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
PF-04856264 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1061
PF-04856264
A novel selective and orally bioavailable Nav1. 8 channel blocker, PF?01247324, attenuates nociception and sensory neuron excitability.
Payne CE, et al.
British Journal of Pharmacology, 172(10), 2654-2670 (2015)