Documentos
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18BrN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
352.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
chave InChI
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.