Documentos Principais
PZ0022
Sigma-Aldrich
BLI-489 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[(5,6-Dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-2-yl)methylene]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt hydrate, WAY-185489
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N3NaO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
327.29 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)C1=CS[C@H]2N1C(=O)\C2=C\c3cnc4COCCn34
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
chave InChI
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor, which has shown activity against class A, C, and D β-lactamases. BLI-489 is being tested in combination therapy for drug-resistant bacteria.
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.