Documentos Principais
PRS3613
Sigma-Aldrich
Anti-Beclin-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Beclin 1, autophagy related, Anti-Coiled-coil myosin-like Bcl-2-interacting protein
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.731,00
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1222
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.731,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1222
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BECN1(8678)
Imunogênio
a 17 amino acid peptide from near the amino-terminus of human Beclin-1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3613.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter Sykora et al.
Nucleic acids research, 43(2), 943-959 (2015-01-02)
We explore the role of DNA damage processing in the progression of cognitive decline by creating a new mouse model. The new model is a cross of a common Alzheimer's disease (AD) mouse (3xTgAD), with a mouse that is heterozygous
Samar R Saleh et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(7) (2022-07-28)
Long-term glucocorticoids can alter sperm motility, vitality, or morphology, disrupting male reproductive function. This study scrutinized the synergistic benefits of two Egyptian plants against dexamethasone (Dexa)-induced testicular and autophagy dysfunction in male rats. Phytochemical ingredients and the combination index were
Collin J Fitzpatrick et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 12, 798978-798978 (2022-04-26)
Junín virus (JUNV), a New World arenavirus, is a rodent-borne virus and the causative agent of Argentine hemorrhagic fever. Humans become infected through exposure to rodent host secreta and excreta and the resulting infection can lead to an acute inflammatory
Hua Tian et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 246(24), 2595-2609 (2021-09-17)
The present study aimed to investigate the role of D4F, an apolipoprotein A-I mimetic peptide, in macrophage apoptosis induced by the glycated high-density lipoprotein (gly-HDL)-induced endoplasmic reticulum (ER) stress C/EBP homologous protein (CHOP) pathway, and unravel the regulatory role of
Cynthia de la Fuente et al.
PloS one, 13(2), e0191983-e0191983 (2018-02-07)
Rift Valley fever virus (RVFV) infects both ruminants and humans leading to a wide variance of pathologies dependent on host background and age. Utilizing a targeted reverse phase protein array (RPPA) to define changes in signaling cascades after in vitro