Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
L7543
Sigma-Aldrich
Anti-LC3B
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LC3 B de MAP1A/MAP1B, Anti-LC3 B de proteína relacionada à autofagia, Anti-LC3 B do modificador relacionado à autofagia tipo ubiquitina, Anti-cadeia leve 3 B de MAP1A/1B, Anti-precursor da cadeia leve 3B das proteínas associadas a microtúbulos 1A/B, Anti-proteína tipo cadeia leve 3 de MAP1 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 16-18 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
validação aprimorada
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
A cadeia leve 3 da proteína 1 associada a microtúbulos (MAPLC3/LC3) foi identificada pela primeira vez em ratos como uma proteína que copurifica com as proteínas 1A e 1B associadas a microtúbulos de cérebro de rato. A LC3 existe nas células em duas formas. Uma é a forma citoplasmática, LC3-I (18 kDa), e a outra, LC3-II (16 kDa), está associada à membrana de autofagossomos. A LC3-I é modificada em uma forma ligada à membrana, LC3-II (um conjugado LC3-fosfolipídio), pela proteína de mamíferos relacionada à autofagia 7 (Atg7) e Atg3, que são enzimas tipo E1 e E2, respectivamente. Foram identificadas três proteínas ortólogas humanas da LC3 de rato, denominadas MAP1LC3A/LC3A, MAP1LC3B/LC3B e MAP1LC3C/LC3C. As proteína humanas têm duas formas, que representam a forma citossólica (tipo I) e forma associada à membrana (tipo II). As três isoformas humanas apresentam diferentes padrões de expressão em tecidos humanos.
O gene MAP1LC3B (cadeia leve 3 β da proteína 1 associada a microtúbulos) é homólogo ao gene ATG8, um gene relacionado à autofagia em levedura. A proteína codificada se chama pro-MAP1LC3B, uma pró-forma que é clivada por ATG4 para produzir uma forma citosólica chamada MAP1LC3B-I.
Especificidade
Por immunoblotting, o anticorpo anti-LC3B reconhece LC3B-I e LC3B-II (~18 kDa e ~16 kDa, respectivamente) humano, de rato e de camundongo.
Imunogênio
peptídeo sintético que corresponde aos aminoácidos 2-15 da LC3B humana, conjugado a KLH por meio de um resíduo de cisteína C-terminal. A sequência correspondente difere em um aminoácido em ratos e camundongos.
Aplicação
O anticorpo monoclonal anti-LC3B produzido em coelho foi usado em western blot e imuno-histoquímica.
O anticorpo monoclonal anti-LC3B produzido em coelho foi usado em western blot e imuno-histoquímica.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A MAP1LC3B-I (cadeia leve 3 β-I da proteína 1 associada a microtúbulos) se conjuga à MAP1LC3B-II antes de ser inserida nas membranas interna e externa da vesícula autofágica em expansão durante a autofagia. A distribuição celular e o processamento de MAP1LC3B facilita o monitoramento da autofagia. Determinou-se que células que não têm MAP1LC3B têm formação defeituosa de vesículas autofágicas, com fenótipos alterados associados ao papel da autofagia na homeostase energética e remoção de agregados proteicos. Ela pode agir como marcador autofágico.
O nível de expressão da cadeia leve 3 da proteína 1 associada a microtúbulos (MAPLC3/LC3) está correlacionado à extensão da formação de autofagossomos. A LC3B pode ser utilizada como marcador de autofagossomos.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo azida sódica 15 mM.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
mRNA and protein dataset of autophagy markers (LC3 and p62) in several cell lines
Gomez-Sanchez R
Data in Brief, 7(7), 641-647 (2016)
Quantitation of "autophagic flux" in mature skeletal muscle
Ju JS, et al.
Autophagy, 6(7), 929-935 (2010)
Autophagy enhances the aggressiveness of human colorectal cancer cells and their ability to adapt to apoptotic stimulus
Zheng HY, et al.
Cancer Biology & Medicine, 9(2), 105-105 (2012)
Yehui Duan et al.
Food & function, 10(8), 5152-5165 (2019-08-03)
The aim of this study was to investigate the effects of dietary β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on lipopolysaccharide (LPS)-induced muscle atrophy and to investigate the mechanisms involved. Sixty pigs (21 ± 2 days old, 5.86 ± 0.18 kg body weight) were used
LC3, a mammalian homologue of yeast Apg8p, is localized in autophagosome membranes after processing
Kabeya Y, et al.
The Embo Journal, 19(21), 5720-5728 (2000)
Artigos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.