PLN10
Kit miniprep de plasmídeos GenElute™
sufficient for 10 purifications
Sinônimo(s):
Gen Elute
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
Produtos recomendados
uso
sufficient for 10 purifications
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Descrição geral
O kit de miniprep de plasmídeo GenElute oferece um método simples, rápido e econômico para isolar o DNA plasmidial de culturas de E. coli recombinante. Com a combinação de tecnologia de ligação a sílica e a praticidade do formato de coluna de rotação, até 15 μg de DNA plasmidial com alto teor de cópias podem ser recuperados de 1-5 ml de cultura de E. coli em menos de 30 minutos. Ressalte-se que o rendimento real e o volume ideal de cultura a ser usado dependem do plasmídeo e do meio de cultura.
O DNA está pronto para uso imediato em aplicações como digestão por enzimas de restrição, clonagem, PCR, transformação, transcrição e sequenciamento.
O DNA está pronto para uso imediato em aplicações como digestão por enzimas de restrição, clonagem, PCR, transformação, transcrição e sequenciamento.
O kit de miniprep de plasmídeo GenElute oferece um método simples, rápido e econômico para isolar o DNA plasmidial de culturas de E. coli recombinante. Com a combinação de tecnologia de ligação a sílica e a praticidade do formato de coluna de rotação, até 15 μg de DNA plasmidial com alto teor de cópias podem ser recuperados de 1-5 ml de cultura de E. coli em menos de 30 minutos. Ressalte-se que o rendimento real e o volume ideal de cultura a ser usado dependem do plasmídeo e do meio de cultura.
Uma cultura “overnight” de E. coli recombinante é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento modificado de lise com SDS alcalino, seguido de adsorção do DNA em sílica na presença de altos teores de sal. Em seguida, os contaminantes são removidos por uma etapa de centrifugação e lavagem. Por último, o DNA ligado é eluído em água ou tampão Tris-EDTA.
Uma cultura “overnight” de E. coli recombinante é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento modificado de lise com SDS alcalino, seguido de adsorção do DNA em sílica na presença de altos teores de sal. Em seguida, os contaminantes são removidos por uma etapa de centrifugação e lavagem. Por último, o DNA ligado é eluído em água ou tampão Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Aplicação
O DNA está pronto para uso imediato em aplicações como digestão por enzimas de restrição, clonagem, PCR, transformação, transcrição e sequenciamento convencional e automatizado.
The DNA isolated with the help of this kit has been used for transfection.
Características e benefícios
- DNA plasmidial purificado em menos de 30 minutos
- Purifique até 15 μg de DNA plasmidial
- Sem contaminação detectável por DNA ou RNA genômico
- Não é necessário extração em fenol/clorofórmio nem precipitação alcoólica
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
82.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Effect of Differentially Expressed MicroRNAs 602 and 323-5p on Hepatitis C Virus Genotype 1b Viral Load in Infected Liver Cells
Samina Noorali
Journal of Infectious Diseases and Therapy (2014)
The influence of Nosema (Microspora: Nosematidae) infection on honey bee (Hymenoptera: Apidae) defense against Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae).
Bahreini R and Currie RW
Journal of Invertebrate Pathology, 57-65, 57-65 (2015)
Isabella Monne et al.
Journal of clinical microbiology, 46(5), 1769-1773 (2008-03-28)
Among the different hemagglutinin (HA) subtypes of avian influenza (AI) viruses, H5, H7, and H9 are of major interest because of the serious consequences for the poultry industry and the increasing frequency of direct transmission of these viruses to humans.
Keiji Ueno et al.
Chemistry Central journal, 5(1), 16-16 (2011-04-06)
We have previously reported on the variation of total fructooligosaccharides (FOS), total inulooligosaccharides (IOS) and inulin in the roots of burdock stored at different temperatures. During storage at 0°C, an increase of FOS as a result of the hydrolysis of
Masa-aki Yoshida et al.
BMC evolutionary biology, 11, 180-180 (2011-06-28)
Coleoid cephalopods (squids and octopuses) have evolved a camera eye, the structure of which is very similar to that found in vertebrates and which is considered a classic example of convergent evolution. Other molluscs, however, possess mirror, pin-hole, or compound