PLA0302
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Sinônimo(s):
G3PD, GAPD, GAPDH, HEL-S-162eP, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Selecione um tamanho
R$ 1.578,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.578,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Goat anti-GAPDH Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:500- 1:2,500
nº de adesão
NP_002037.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
goat ... GAPDH(2597)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)