SAB2500451
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-G3PD, Anti-GAPD, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Anti-HGNC:4141, Anti-MGC88685
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-GAPDH (Internal) antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)