PEROX1
Peroxisome Isolation Kit
isolate peroxisomes from tissues and cells
Sinônimo(s):
Isolation Kit for Peroxisomes, Kit for Peroxisomes, Peroxisome Kit
Selecione um tamanho
R$ 3.388,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.388,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
técnica(s)
centrifugation: suitable
fractionation: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Specially formulated extraction reagents for research scale applications - save time and minimize waste
- Produces functional intact organelles - resulting peroxisomes are suitable for functional studies, metabolic assays, protein profiling, and disease state analysis
- Compatible with products for structure confirmation - easily confirm intactness with companion test kit, Cytochrome C Reductase Assay Kit (Cat. No. CY0100)
Outras notas
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solutionSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.